(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR10643-100G
APOSOR10643-100GEA 965 NOK
APOSOR10643-100G
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane 95%
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Formel: C₂₃H₂₃O₂P
Smeltepunkt: 157…159 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009160
CAS-nummer: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4