5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR12007-1G
APOSOR12007-1GEA 1125 NOK
APOSOR12007-1G
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol 98%
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol
Formel: C₇H₁₇NO
MW: 131.22 g/mol
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043626
CAS-nummer: 13532-77-9