4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR12597-1G OR12597-250MG
APOSOR12597-1GEA 360 NOK
APOSOR12597-1G APOSOR12597-250MG
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆ClNO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02684106
CAS-nummer: 3413-27-2