Pyridine hydrobromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Pyridinium Bromide
OR13635-500G
APOSOR13635-500GEA 415 NOK
APOSOR13635-500G
Pyridine hydrobromide 97%
Pyridine hydrobromide
Formel: C₅H₅N
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012801
CAS-nummer: 18820-82-1