5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-Methoxyindole-3-carboxylic acid
OR13726-5G
APOSOR13726-5GEA 1375 NOK
APOSOR13726-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C10H9NO3
MW: 191.19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03265451
CAS-nummer: 10242-01-0