Dess-Martin periodinane
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR14263-25G OR14263-100G OR14263-250G
APOSOR14263-25GEA 360 NOK
APOSOR14263-25G APOSOR14263-100G APOSOR14263-250G
Dess-Martin periodinane
Dess-Martin periodinane
Formel: C₁₃H₁₃IO₈
Smeltepunkt: 130…133 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00130127
CAS-nummer: 87413-09-0
FN: 1479
ADR: 5.1,III