1-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylic acid
OR18581-500MG
APOSOR18581-500MGEA 4150 NOK
APOSOR18581-500MG
1-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
1-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₂₁NO₅
MW: 259,3 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02683153
CAS-nummer: 369403-08-7