4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR200056-1G
APOSOR200056-1GEA 0 NOK
APOSOR200056-1G
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,250 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06410628
CAS-nummer: 769087-80-1