(4-Benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)methylamine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: (4-Benzylmorpholin-2-yl)methylamine
OR23186-1G
APOSOR23186-1GEA 0 NOK
APOSOR23186-1G
(4-Benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)methylamine 95+%
(4-Benzyl-1,4-oxazinan-2-yl)methylamine
Formel: C₁₂H₁₈N₂O
MW: 206,29 g/mol
Kokepunkt: 120…122 °C/0,5mmHg
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02682010
CAS-nummer: 110859-47-7
FN: 2735
ADR: 8,III