5-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Isoquinolin-5-ylmethanol, (Isoquinolin-5-yl)methanol
OR300050-1G
APOSOR300050-1GEA 3675 NOK
APOSOR300050-1G
5-(Hydroxymethyl)isoquinoline
5-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Smeltepunkt: 101…102 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03840599
CAS-nummer: 76518-57-5