4-Keto-L-proline hydrobromide 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Oxo-L-proline hydrobromide
OR309140-1G
APOSOR309140-1GEA 2350 NOK
APOSOR309140-1G
4-Keto-L-proline hydrobromide 90%
4-Keto-L-proline hydrobromide
Formel: C₅H₈BrNO₃
Smeltepunkt: 134…140 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12024572
CAS-nummer: 75776-67-9