5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR310934-1G
APOSOR310934-1GEA 3325 NOK
APOSOR310934-1G
5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
Formel: C₉H₁₁Br₂N
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 321352-52-7