(2-Ethylhexyl)magnesium bromide 1 M in diethyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Ethylhexylmagensium bromide
OR320020-100ML
APOSOR320020-100MLEA 2350 NOK
APOSOR320020-100ML
(2-Ethylhexyl)magnesium bromide 1 M in diethyl ether
(2-Ethylhexyl)magnesium bromide
Formel: C₈H₁₇BrMg
MW: 217,43 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02260220
CAS-nummer: 90224-21-8