(S)-3-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)isoxazole hydrobromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR321285-100MG
APOSOR321285-100MGEA 1825 NOK
APOSOR321285-100MG
(S)-3-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)isoxazole hydrobromide 95%
(S)-3-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)isoxazole hydrobromide
Formel: C₈H₁₂N₂O·BrH
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30728436
CAS-nummer: 2244064-23-9