5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR32925-5G
APOSOR32925-5GEA 1200 NOK
APOSOR32925-5G
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole
Formel: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187.25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00020725
CAS-nummer: 62535-60-8