1-[6-(4-Methoxyphenoxy)-2-methylpyridin-3-yl]ethan-1-one, tech
Leverandør: Apollo Scientific
OR33026-1G
APOSOR33026-1GEA 19275 NOK
APOSOR33026-1G
1-[6-(4-Methoxyphenoxy)-2-methylpyridin-3-yl]ethan-1-one, tech
1-[6-(4-Methoxyphenoxy)-2-methylpyridin-3-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₅H₁₅NO₃
MW: 257,284 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02570895
CAS-nummer: 478064-80-1