2-Chloro-N-{1,4,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}acetamide, tech
Leverandør: Apollo Scientific
OR33155-1G
APOSOR33155-1GEA 19275 NOK
APOSOR33155-1G
2-Chloro-N-{1,4,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}acetamide, tech
2-Chloro-N-{1,4,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}acetamide
Formel: C₁₁H₁₃ClN₄O
MW: 252,7 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03305741
CAS-nummer: 866131-79-5