(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Leverandør: Apollo Scientific
OR33283-1G
APOSOR33283-1GEA 19275 NOK
APOSOR33283-1G
(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2Z)-2-[(Pyridin-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel: C₁₃H₁₄N₂O
MW: 214,263 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11845415
CAS-nummer: 410087-17-1