(4E)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-2,2-diphenyloxolan-3-one, tech
Leverandør: Apollo Scientific
OR33319-1G
APOSOR33319-1GEA 19275 NOK
APOSOR33319-1G
(4E)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-2,2-diphenyloxolan-3-one, tech
(4E)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-2,2-diphenyloxolan-3-one
Formel: C₁₉H₁₉NO₂
MW: 293.36 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00127630
CAS-nummer: 339107-43-6