(2E)-2-[(Thiophen-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Leverandør: Apollo Scientific
OR33365-1G
APOSOR33365-1GEA 19275 NOK
APOSOR33365-1G
(2E)-2-[(Thiophen-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2E)-2-[(Thiophen-2-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel: C₁₂H₁₃NOS
MW: 219,303 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06797029
CAS-nummer: 82955-19-9