4-Methyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)hexanoic acid, tech
Leverandør: Apollo Scientific
OR33408-1G
APOSOR33408-1GEA 19275 NOK
APOSOR33408-1G
4-Methyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)hexanoic acid, tech
4-Methyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)hexanoic acid
Formel: C₁₅H₁₉NO₃
MW: 261,316 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03305896
CAS-nummer: 866144-55-0