5-Methyl-1H,2H,7H-pyrido[3,2-d][1,2]diazepin-2-one, tech
Leverandør: Apollo Scientific
OR33566-1G
APOSOR33566-1GEA 19275 NOK
APOSOR33566-1G
5-Methyl-1H,2H,7H-pyrido[3,2-d][1,2]diazepin-2-one, tech
5-Methyl-1H,2H,7H-pyrido[3,2-d][1,2]diazepin-2-one
Formel: C₉H₉N₃O
MW: 175,187 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11501765
CAS-nummer: 1092344-97-2