2-(1H-Indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR350487-250MG
APOSOR350487-250MGEA 2725 NOK
APOSOR350487-250MG
2-(1H-Indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid 98%
2-(1H-Indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.237 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD17011803
CAS-nummer: 2770-92-5