2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine-8-carbonitrile ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR370060-100MG
APOSOR370060-100MGEA 14850 NOK
APOSOR370060-100MG
2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine-8-carbonitrile ≥98%
2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine-8-carbonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18642821
CAS-nummer: 903557-04-0