5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR42118-250MG
APOSOR42118-250MGEA 1300 NOK
APOSOR42118-250MG
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formel: C₁₀H₈BrN·BrH
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11976354
CAS-nummer: 586373-76-4