1-Boc-4-[(2R)-2-aminopropyl]-piperazine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR451097-1G
APOSOR451097-1GEA 9500 NOK
APOSOR451097-1G
1-Boc-4-[(2R)-2-aminopropyl]-piperazine dihydrochloride
1-Boc-4-[(2R)-2-aminopropyl]-piperazine dihydrochloride
Formel: C₁₂H₂₅N₃O₂·2ClH
MW: 316,268 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28975202
CAS-nummer: 1303975-03-2