(R)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR451100-1G
APOSOR451100-1GEA 3225 NOK
APOSOR451100-1G
(R)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
(R)-2-Benzylpiperazine dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
MW: 249.18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09954327
CAS-nummer: 131288-11-4