tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-tert-Butyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl (2R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
OR46095-25G
APOSOR46095-25GEA 790 NOK
APOSOR46095-25G
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09261417
CAS-nummer: 205524-46-5