3-(Cyclopropylamino)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-(Cyclopropylamino)propionic Acid
OR471206-1G
APOSOR471206-1GEA 5000 NOK
APOSOR471206-1G
3-(Cyclopropylamino)propionic acid
3-(Cyclopropylamino)propionic acid
Formel: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.157 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06208357
CAS-nummer: 202059-87-8