D-Propargylglycine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: H-D-Pra-OH, (R)-2-Aminopent-4-ynoic acid, (R)-alpha-Propargylglycine
OR480427-5G
APOSOR480427-5GEA 2050 NOK
APOSOR480427-5G
D-Propargylglycine 98%
D-Propargylglycine
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,116 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00237407
CAS-nummer: 23235-03-2