3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR510191-1G
APOSOR510191-1GEA 12350 NOK
APOSOR510191-1G
3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₁IN₂O₂
MW: 306,1 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 1627924-19-9