rac-AntPhos ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(Anthracen-9-yl)-3-(t-butyl-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole, 4-(Anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole, rac-AntPhos
OR510214-1G
APOSOR510214-1GEA 1700 NOK
APOSOR510214-1G
rac-AntPhos ≥98%
rac-AntPhos
Formel: C₂₅H₂₃OP
MW: 370,423 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30748199
CAS-nummer: 1268693-24-8