(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-2-(Isopropylamino)-2-phenylethanol
OR912554-1G
APOSOR912554-1GEA 3875 NOK
APOSOR912554-1G
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol 95%
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol
Formel: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00671548
CAS-nummer: 112211-92-4