9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR923178-1G
APOSOR923178-1GEA 4925 NOK
APOSOR923178-1G
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol 95%
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Formel: C₈H₁₅NO
MW: 141,211 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22631510
CAS-nummer: 209733-21-1