N-(1-Hydroxy-2-butyl)furan-2-carboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR927185-250MG
APOSOR927185-250MGEA 3775 NOK
APOSOR927185-250MG
N-(1-Hydroxy-2-butyl)furan-2-carboxamide 95%
N-(1-Hydroxy-2-butyl)furan-2-carboxamide
Formel: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,204 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05883458
CAS-nummer: 791832-35-4