6-Bromo-1,1,4,4,7-pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR9359-1G
APOSOR9359-1GEA 2175 NOK
APOSOR9359-1G
6-Bromo-1,1,4,4,7-pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 98%
6-Bromo-1,1,4,4,7-pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Formel: C₁₅H₂₁Br
MW: 281,231 g/mol
Smeltepunkt: 92…95 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235072
CAS-nummer: 119999-22-3