7-Hydroxy-6,8-diiodo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR945056-1G
APOSOR945056-1GEA 31425 NOK
APOSOR945056-1G
7-Hydroxy-6,8-diiodo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 95%
7-Hydroxy-6,8-diiodo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₂INO₃
MW: 333,122 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22493438
CAS-nummer: 160080-87-5