3-(Methanesulphonylmethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR956201-1G
APOSOR956201-1GEA 2075 NOK
APOSOR956201-1G
3-(Methanesulphonylmethyl)aniline 98%
3-(Methanesulphonylmethyl)aniline
Formel: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,243 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12776627
CAS-nummer: 261925-02-4