Indole-4-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9584-25G
APOSOR9584-25GEA 1425 NOK
APOSOR9584-25G
Indole-4-carboxylic acid 98%
Indole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Smeltepunkt: 207…214 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009739
CAS-nummer: 2124-55-2