4-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: tert-Butyl 4-(((4-fluorophenyl)thio)methyl)piperidine-1-carboxylate
PC408325-500MG
APOSPC408325-500MGEA 5300 NOK
APOSPC408325-500MG
4-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₇H₂₄FNO₂S
MW: 325,441 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18837522
CAS-nummer: 333988-25-3