7-(Trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
PC446119-1G
APOSPC446119-1GEA 4775 NOK
APOSPC446119-1G
7-(Trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
7-(Trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02664424
CAS-nummer: 172216-98-7