2-(Difluoromethyl)-5-fluoro-6-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
PC520122-1G
APOSPC520122-1GEA 55825 NOK
APOSPC520122-1G
2-(Difluoromethyl)-5-fluoro-6-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
2-(Difluoromethyl)-5-fluoro-6-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₉H₇F₃N₂O
MW: 216,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD29767605
CAS-nummer: 2149590-61-2