5-Bromo-6-fluoro-1H-indole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53195-250MG
APOSPC53195-250MGEA 2400 NOK
APOSPC53195-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-indole 96%
5-Bromo-6-fluoro-1H-indole
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11848565
CAS-nummer: 434960-42-6