3-Bromo-4-chloro-2-fluoropyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535021-250MG
APOSPC535021-250MGEA 1375 NOK
APOSPC535021-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluoropyridine 95+%
3-Bromo-4-chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
MW: 210,431 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18257573
CAS-nummer: 1211528-25-4