Diphenyl(4-methylphenyl)sulphonium triflate
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC5762-1G
APOSPC5762-1GEA 0 NOK
APOSPC5762-1G
Diphenyl(4-methylphenyl)sulphonium triflate
Diphenyl(4-methylphenyl)sulphonium triflate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formel: C₁₉H₁₇S·CF₃O₃S
Smeltepunkt: 101…102 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683564
CAS-nummer: 81416-37-7
FN: 3261
ADR: 8,III