3,5-Difluorotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Difluoro-5-methylbenzene
PC5913-5G
APOSPC5913-5GEA 270 NOK
APOSPC5913-5G
3,5-Difluorotoluene 98%
3,5-Difluorotoluene
Formel: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00797323
CAS-nummer: 117358-51-7
FN: 1993
ADR: 3,III