4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%

Leverandør: Apollo Scientific

PC7467-5G
APOSPC7467-5GEA 1200 NOK
APOSPC7467-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃OS
Kokepunkt: 219 °C
Smeltepunkt: 29…31 °C
Tetthet: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00129191
CAS-nummer: 4021-50-5

Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR