7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC901298-5G
APOSPC901298-5GEA 1175 NOK
APOSPC901298-5G
7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
MW: 179.1500 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02664429
CAS-nummer: 399-67-7