Acetic acid:chloroform (3:2) (v/v), ren
Leverandør: PanReac AppliChem
Danger
145365.1212
APPC145365.1212EA 1900 NOK
APPC145365.1212
Acetic acid:chloroform (3:2) (v/v), ren
Acetic acid:chloroform
Lagringstemperatur: Romtemperatur
FN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Chloroform (A2640) 2 Parts (v/v)
Acetic Acid (A0662) 3 Parts (v/v)