Jod 0.02365 mol/l (0.0473N) ASTM D 1510 volumetrisk løsning
Leverandør: PanReac AppliChem
182915.1612
APPC182915.1612EA 4600 NOK
APPC182915.1612
Jod 0.02365 mol/l (0.0473N) ASTM D 1510 volumetrisk løsning
Jod
Sertifiseringer: Traceable to NIST. ASTM D 1510 certified.
Formel: I₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer at 20°C 0.999 - 1.001